Veiligheidsbril, Millennia™ Sport
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1005985 1005987
111-3583EA 8.21 EUR
111-3583 111-1609
Veiligheidsbril, Millennia™ Sport
Brillen
Alle prestatie- en comforteigenschappen van de Pulsafe Millennia™ Classic met een slank montuur en sportiever ontwerp.
  • Verstelbaar Flexicord veiligheidskoordje voor meer veiligheid en comfort in de actieve werkomgeving
  • Transparante voorhoofdbescherming voor beter zicht en comfort
  • Ergonomisch 3D-gebogen nylon armen met grote stootvastheid voor een comfortabeler gebruik in combinatie met veiligheidshelmen
Gewicht: 27 g
Weight: 27 g
EN 166, EN 170, EN 172; 1FT
Certificaten: EN 166, EN 170, EN 172; 1FT