Lensreinigingsdoekjes, type 105, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 89.6 EUR
111-5001 111-5002 111-5000
Lensreinigingsdoekjes, type 105, Whatman™
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Lensreinigingsdoekjes
Deze reinigingsdoekjes zijn geschikt voor gebruik met lenzen en andere optische oppervlakken van glas, kwarts of kunststof.
  • Zacht oppervlak
  • Sterk en zeer absorberend
  • Chemisch zuiver weefsel, vrij van siliconen en andere additieven