Lepels met staafhandvat
Leverancier: HAMMACHER KARL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HWN120-15 HWN121-18 HWN122-21 HWN123-25 HWN124-30
231-0266EA 56.7 EUR
231-0266 HAMMHWN121-18 HAMMHWN122-21 HAMMHWN123-25 231-1257
Lepels met staafhandvat
Lepels
Uit antimagnetisch roestvrij staal 18/10 (Wironit).