VWR®, Laboratoriumlogboeken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
818-0102EA 47 EUR
818-0102 818-0103 818-0104 818-0105 818-0106 818-0107
VWR®, Laboratoriumlogboeken
Notitieboekjes
Imitatielederen hoes met coating voor een langere levensduur in laboratoria. Zuurvrij papier, veilig te gebruiken als archiefpapier (90 g/m²). Te gebruiken voor het registreren en loggen van gegevens over laboratoriumapparatuur, temperatuur, ijking van weegschalen, reagentia, dierenverzorging en monsternamebonnen.
  • Alle logboekpagina's hebben specifieke kolomkoppen voor een gemakkelijke gegevensinvoer
  • De pagina's zijn ingebonden met een ronde binding zodat het boek opengeslagen goed plat ligt
  • Waterafstotend en stevig
Alle boeken voldoen aan de richtlijnen van GLP, GMP en GCP.
Certificaten: Alle boeken voldoen aan de richtlijnen van GLP, GMP en GCP.