VWR® PUREImage, Cleanroom-notebooks
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
818-0126EA 242 EUR
818-0126 818-0127 818-0128
VWR® PUREImage, Cleanroom-notebooks
Notitieboekjes
Deze notitieboekjes bevatten VWR® PUREImage, latexvrij papier en hebben een doorzichtige omslag. Ontworpen voor gebruik in cleanrooms en kritieke omgevingen, waar beheersing van deeltjes of extraheerbare verontreinigingen absoluut noodzakelijk is.
  • Geproduceerd met nieuwe, latexvrije papierbindtechnologie
  • College oordeelde op alle pagina's
  • Dubbel verpakt in een klasse 100-omgeving
Formaat :A4, A5, A6, 100 pagina's (50 bladen).