Sporenstrips, Sportrol™
Leverancier: CROSSTEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 690 EUR
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Sporenstrips, Sportrol™
Sterilisatie-indicatoren
Biologische sterilisatie-indicatoren worden gebruikt ter validatie van de sterilisatiecyclus. Zij worden vervaardigd door papieren strips te inoculeren met sporensuspensies met een gecertificeerde populatie en weerstand.
  • Standaardsporenstrips en gecombineerde sporenstrips zijn 7×38 mm
  • Minisporenstrips hebben een formaat van 2×10 mm en passen in kleine ruimten van voorwerpen waarin sporenstrips van standaardformaat niet kunnen worden gebruikt, zoals in spuiten, slangen of onder doppen
  • Bij opslag onder de aangegeven omstandigheden hebben sporenstrips een