Autoclaaftapes
Leverancier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TSI-534-2 TSI-512-2 TSI-501-2
489-1312EA 15.4 EUR
489-1312 489-1311 489-0108
Autoclaaftapes
Sterilisatie-indicatoren
Witte kleefband van crêpepapier, voor gebruik in standaardautoclaven.
  • Donkergekleurde diagonale lijnen verschijnen na 15 minuten blootstelling aan 121 °C in een stoomautoclaaf
  • Laat geen lijmresten op het geautoclaveerde voorwerp achter
  • Latexvrij
Laat geen lijmresten op het geautoclaveerde voorwerp achter.