Indicatie-etiketten voor gammastralensterilisatie
Leverancier: CROSSTEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CPI-R01 CPI-R02 CPI-R03
489-0091EA 307 EUR
489-0091 489-0092 489-0093
Indicatie-etiketten voor gammastralensterilisatie
Sterilisatie-indicatoren
Zelfhechtende, niet-toxische, chemische procesindicatoren die van geel in rood veranderen na blootstelling aan gamma- of elektronenstraling. De stickers zijn gecoat met een UV-blokkerend middel dat bescherming biedt tegen blootstelling aan UV-licht. Als minimale stralingsdosering voor een toereikende verkleuring wordt 15 kGy aanbevolen. Bij grotere doseringen veranderen de stralingsindicatoren in een donkerdere tint rood.
  • Na bestraling wordt op de indicatoren (cat.nr. 489-0093) de tekst 'RED IS γ-EXPOSED' weergegeven
  • Bij opslag op kamertemperatuur blijven de indicatoren gedurende ten minste 18 maanden vanaf de productiedatum stabiel
Certificaten: Conform AAMI ST60 en ISO 11140-1, sectie 6 voor procesindicatoren van klasse 1.