Stoomsterilisatie-indicatoren
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
489-1310EA 20 EUR
489-1310
Stoomsterilisatie-indicatoren
Sterilisatie-indicatoren
Plakband.
Speciaal ontworpen voor stoomsterilisatie (20 minuten op 120 °C, 10 minuten op 125 °C of 5 minuten op 135 °C). Kleurverandering van wit naar bruin.