Distillatiebrug
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05047001 05047004 05047003 05047002
LENZ05047001EA 46.6 EUR
LENZ05047001 201-3111 LENZ05047003 LENZ05047002
Distillatiebrug
Onderdelen voor destillatie Destillatiebruggen
Helder DURAN®-borosilicaatglas.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Zonder koeler. Bevat twee loodrechte kernen en een hulsslijping voor een destillatiethermometer met een inbouwlengte van 55 mm.