Distillatiebruggen, Claisen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05055201 05055301 05055304 05055404
271-3141EA 98.4 EUR
271-3141 271-3142 201-1133 271-3144
Distillatiebruggen, Claisen
Onderdelen voor destillatie Destillatiebruggen
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Still heads with Liebig condenser and Claisen attachment. Socket for distillation thermometer with 55 mm total length. Liebig condenser with straight outlet. Connection for coolant water via tube connector.