Spatbollen, Stutzer, gebogen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
05037022 05037033 05037044
201-0343EA 71.4 EUR
201-0343 201-0344 271-2231
Spatbollen, Stutzer, gebogen
Onderdelen voor destillatie Destillatiekoppen
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Twee kernen met genormaliseerde slijping onder een hoek van 75°. Direct op de destillatiekolf geplaatst om druppels op te vangen.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable