VWR®, Magnetische Roerstaven, Gewoon, Economisch
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0482EA 17.2 EUR
442-0482 442-0483 442-0484 442-0485
VWR®, Magnetische Roerstaven, Gewoon, Economisch
Roerders Magnetische roerstaven
PTFE bedekte, sterke Alnico V magnetische kern. Glad oppervlak met afgeronde randen die het agitatie-effect verbeteren, zelfs bij lage snelheden. Goedkoop, hoogwaardig.
  • Uitstekende chemische weerstand
  • Temperatuurbestendig, geschikt voor gebruik bij hoge en lage temperaturen (−200 tot +280 °C)