VWR®, Magneetroerstaafjes, micro
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0359EA 29.2 EUR
442-0359 442-0360 442-0361 442-0362 442-0363 442-0364 442-0365 442-0366 442-0367 442-0368 442-0447 442-0448 442-0449 442-0450 442-0451 442-0452 442-0453 442-0454 442-0455 442-0456 442-0457 442-0458 442-0459 442-0460 442-0461 442-0462 442-0463 442-0464 442-0465 442-0466 442-0467 442-0468 442-0469 442-0470 442-0471 442-0472 442-0473 442-0594 442-0595 442-0596 442-0597
VWR®, Magneetroerstaafjes, micro
Roerders Magnetische roerstaven
PTFE gecoate, sterke Alnico V magnetische kern. Rond, glad oppervlak. Voor gebruik in de kleinste containers.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig, geschikt voor toepassingen bij hoge en lage temperaturen (-200 tot +280 °C)