VWR®, Magneetroerstaafjes, driehoekig
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0385EA 27.9 EUR
442-0385 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0390 442-0391 442-0392 442-0393
VWR®, Magneetroerstaafjes, driehoekig
Roerders Magnetische roerstaven
Krachtige Alnico V magneetkern in omhulsel van PTFE. Glad oppervlak. Effectief voor het oplossen van vaste stoffen en het mengen van sedimenten vanwege de schraperbeweging onderin de container.
  • Krachtige omwentelingen, zelfs bij lage snelheden
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig, geschikt voor toepassingen bij hoge en lage temperaturen (-200 tot +280 °C)