Magneetroerstaafjes, Komet
Leverancier: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 83.3 EUR
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Magneetroerstaafjes, Komet
Roerders Magnetische roerstaven
De magnetische roerders van Komet zijn vervaardigd uit SmCo (samariumkobalt), en hebben een PTFE-coating die sterilisatie mogelijk maakt. Vooral aanbevolen voor roeren met hoog toerental, vloeistoffen met hoge viscositeit en roeren in recipiënten met grote onderlinge afstand tussen roerder en roerstaafje, zoals meetcilinders.
  • Magneetkracht is twee tot drie keer groter dan bij traditionele roerstaafjes
  • Magnetische eigenschappen blijven jarenlang behouden