VWR®, Magneetroerstaafjes, met kruisvormige kop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0411EA 21.5 EUR
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Magneetroerstaafjes, met kruisvormige kop
Roerders Magnetische roerstaven
Krachtige Alnico V magneetkern in omhulsel van PTFE. Glad oppervlak. Geschikt voor kleine recipiënten, uitermate effectieve roerwerking.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor gebruik bij hoge en lage temperaturen (-200 tot +280 °C)