VWR®, Roerstaven
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-4539EA 35.4 EUR
442-4539 442-4541 442-4542
VWR®, Roerstaven
Roerders Roerstaven
Solid PTFE.
  • Zijn inert en krassen niet, kunnen worden gebruikt tot maximaal 280 °C