Ventielkranen, PRODURAN®, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
286056005 286057001 286055806 286056202 286056605 286056802 286056408 286057104
201-0012EA 59 EUR
201-0012 201-0023 201-0011 201-0013 201-0021 201-0022 201-1319 201-1320
Ventielkranen, PRODURAN®, DURAN®
Afsluitkranen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met PTFE-naaldventiel.
  • Leverbaar in rechte en gebogen vorm
  • Temperatuurbestendig van –20 tot +150 °C, hoge chemische bestendigheid
  • Naaldventielen zijn vervangbaar
Deze ventielkranen zijn ideaal voor nauwkeurig doseren, en dus geschikt voor gebruik in combinatie met glazen meetinstrumenten. Eenvoudig te bedienen naaldventiel, met veiligheidsvoorziening die het volledig uittrekken voorkomt. Herinstelbare afdichting.