Driewegs NS-kranen
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
02501401 02501402 02501802 02501804 02502404 02502906 02541401 02541402 02541802 02541804 02542404 02542906
227-3231EA 38.9 EUR
227-3231 201-1035 205-2226 201-1036 205-2227 227-3235 201-1109 201-1192 201-3134 201-1037 201-3135 227-3215
Driewegs NS-kranen
Afsluitkranen
DURAN®, borosilicate glass, with solid glass or PTFE key.
  • Verwisselbare NS-afsluitkranen met T-boring
  • Bevestiging met schroefdraad
  • Lekkagewaarde voldoet aan DIN 12540-1
DIN 12554