Rubberen stoppen
Leverancier: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1010147 1010150 1010156 1010160 1010164 1010171 1010179 1010187 1010194 1010150/12/20
217-9416EA 5.5 EUR
217-9416 217-9417 217-9418 217-9419 217-9420 217-9421 217-9422 217-9423 217-9424 217-0823
Rubberen stoppen
Stoppen Rubberen stoppen
Conische stoppen uit grijs natuurrubber, zonder boringen.
  • Uitstekende afdichting en goede hechting
  • Goede chemische bestendigheid
  • Handige verpakkingsgrootte
  • Temperatuurbestendig van −25 °C tot +70 °C (+120 °C in vochtige atmosfeer)
  • Shore hardness: 40 °A
Elastisch, drijvend, niet-toxisch.
Certificaten: DIN 12871