Kappen, Versilic®
Leverancier: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162025-50 162030-10
217-0003EA 275 EUR
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0109 217-0110
Kappen, Versilic®
Sluitingen Reageerbuissluitingen
Doorschijnend silicone. Ideaal voor de bescherming van pijp- of slanguiteinden, of van uitstekende, cilindervormige onderdelen tijdens het transport en voor alle toepassingen waarbij openingen moeten worden beschermd (tegen stoten en spatten).
  • Uitstekende afdichting en uitwendige bescherming
  • Kunnen worden geperforeerd, autoclaveerbaar
  • Bestand tegen veroudering, ozon en herhaaldelijk steriliseren
De opgegeven afmetingen komen overeen met de externe diameter van het af te dichten vat (in mm). Bestand tegen temperaturen van –60 tot +220 °C (kortstondig tot +250 °C).