Stoppen in rubber met ombuigbare rand
Leverancier: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
407010-50 407030-05
217-0183EA 35.8 EUR
217-0183 217-0186
Stoppen in rubber met ombuigbare rand
Stoppen Rubberen stoppen
De stoppen staan garant voor een absolute ondoordringbaarheid, zelfs als de randen van de af te dichten buizen of recipiënten van glas, metaal of kunststof niet perfect zijn. Er kan in worden geprikt, en na monstername kunnen ze weer worden afgesloten. Kan meermaals gebruikt worden.
  • Uitstekende afdichting en uitwendige bescherming
  • Geschikt om in te prikken
  • Zuinig in het gebruik