Stoppen, indrukmodel, VacuCap®
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T402-13N T402-13R T402-13B T402-13G T402-13Y T402-13GY T402-16N T402-16R T402-16B T402-16G T402-16Y T402-16L T402-16GY
217-0101EA 38 EUR
217-0101 720-0552 217-0098 217-0099 217-0102 720-0551 720-0554 720-0555 217-0103 217-0104 217-0106 217-0105 720-0553
Stoppen, indrukmodel, VacuCap®
Stoppen PE/LDPE/HDPE stoppen
Ideale sluiting voor reageerbuisjes, monsterbuisjes en kweekbuisjes van glas of kunststof, gekleurd LDPE.
  • Afdichtingen voor eenmalig gebruik zijn een goedkoop alternatief voor standaardafdichtingen
  • Afdichting met dubbele flens voor een ondoordringbare, goede pasvorm
  • Kleurgecodeerd voor monsteridentificatie
Flexibel voor bescherming tegen aerosolen of zeer besmettelijke micro-organismen. Monsters worden beschermd tegen kruisbesmetting en de werkomgeving tegen infecties veroorzaakt door lekken. De afdichting met dubbele flens zorgt voor een strakMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable