Conische rubberen stoppen
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1136 1138 1144 1145 1147 1148
217-0471EA 0.8 EUR
217-0471 217-0473 217-0478 217-0479 217-0481 217-0482
Conische rubberen stoppen
Stoppen Rubberen stoppen
Natuurlijk rubber, rood. Elastische, nauwsluitende uitvoering.
  • Zeer goede afdichting en hechting
  • Goede chemische bestendigheid
  • Niet toxisch
  • Temperatuurbestendig van -25 tot +70 °C