Kurkboren
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5320 5321 5322 5323 5324 5325 532525 532215 532110 532213 532526
217-9694EA 28.4 EUR
217-9694 235-0111 217-9690 235-0113 217-0508 217-9691 217-0840 217-0839 217-0837 217-0838 217-0841
Kurkboren
Kurkboren
Vernikkeld koper, met handvatten en ejector
  • Voor handmatig boren van kurkstoppen
  • Eenvoudig te reinigen
  • Een kurkboorslijper, geschikt voor alle sets, is eveneens verkrijgbaar