Stoppen voor conische slijpstukken
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
612-0944EA 3.3 EUR
612-0944 217-0088 612-0945 214-0131 612-0946 217-0089 612-0947 KART1247
Stoppen voor conische slijpstukken
Stoppen PE/LDPE/HDPE stoppen
Met gekleurd inzetstuk in de schijf voor betere indentificatie.
  • LDPE, transparant
  • Goede chemische bestendigheid
  • Afdichtingsringen voor een ondoordringbare en stevige pasvorm
Vijfhoekige schijf voor het eenvoudig losmaken en verwijderen van de stop.