Stoppers for standard ground joints
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
144405 144410 144415 144420 144425 144430 144435 144440 144445
217-9261EA 1.1 EUR
217-9261 217-9262 217-9263 217-9265 217-9266 217-9268 217-9270 217-9172 217-9174
Stoppers for standard ground joints
Stoppen PE/LDPE/HDPE stoppen
PP/PE-LD, hol, met afdichtringen en vierkante of achthoekige kop.
  • Goede chemische bestendigheid, autoclaveerbaar (121 °C)
  • Afdichtringen voor goede, lekvrije afdichting
  • Dankzij de vierkante (tot maat 29/32, PP) of achthoekige kop (maat 34/35 en 45/40, PE-LD) kan de stop eenvoudig worden losgemaakt en verwijderd