VWR®, Stoppers voor standaard aardverbindingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
217-0210EA 14.6 EUR
217-0210 217-0211 217-0212 217-0213 217-0214 217-0215
VWR®, Stoppers voor standaard aardverbindingen
Stoppen PE/LDPE/HDPE stoppen
Vetvrije sluiting, waardoor blokkeren van geslepen verbindingen wordt voorkomen. Met schuine afdichtlip rondom voor een betere afdichting en minder risico op breken. Eenvoudig te verwijderen. Met ergonomisch vormgegeven handgreep.
  • Massief PTFE
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Gas-, vloeistof- en vacuümdicht
  • Bestand tegen temperaturen van –200 tot +300 °C