Houders voor rondbodemkolven
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
214-1920EA 18.9 EUR
214-1920
Houders voor rondbodemkolven
Steunen Kolfsteunen
Geeft een stevige antislip-ondersteuning voor rondbodemkolven en alle andere kolven met convexe bodem, van elke hoogte. De concentrische binnenringen zijn geschikt voor kolven van 10 ml tot 10 L. PP, wit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Thermische bestendigheid tot 125 °C
  • Stapelbaar