VWR®, kurkringen voor rondbodemkolven
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
217-1000EA 39.2 EUR
217-1000 217-1001 217-1002 217-1003 217-1004 217-1005 217-0810
VWR®, kurkringen voor rondbodemkolven
Steunen Kolfsteunen
De ideale steun voor rondbodemkolven en andere rondbodemglazen vaten. Gecomprimeerde kurk, naturel.
  • Zuinig en uit een hernieuwbare bron
  • Lichtgewicht, taai
  • Goede thermische weerstand
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable