Reinigingsstaafjes, Absorbond® Micro
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX759B TX759E
710-0561EA 478 EUR
710-0561 TEXWTX759E
Reinigingsstaafjes, Absorbond® Micro
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor reiniging
De hydroentangled non-woven PE-tip heeft een extreem laag gehalte aan niet-vluchtige resten.
  • Dubbel gelaagd materiaal zorgt voor verhoogde zachtheid en absorptie
  • Wattenstaafje bevat een flexibel intern kopblad met een compact polypropyleen staafje
  • Uitstekende chemische bestendigheid
De hydroentangled non-woven polyester microtip is uiterst laag in niet-vluchtig residu.
Verpakking: Verwerkt in een cleanroom omgeving. Zak-in-zak verpakt.
Opgelet: De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904.