Wattenstaafjes, CleanFoam®, groot cirkelvormig uiteinde bedekt met schuim
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX708A_I TX708A
TEXWTX708A_IEA 18.7 EUR
TEXWTX708A_I 710-0548
Wattenstaafjes, CleanFoam®, groot cirkelvormig uiteinde bedekt met schuim
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor reiniging
Thermisch gebonden wattenstaafje vervaardigd met een porositeit van 100 poriën per inch.
  • Head will not crack or chip
  • Inherent softness and low abrasion protect delicate components
  • Large circular head on a long and easy grip handle
Kan gebruikt worden bij een breed gamma van industriële toepassingen, van algemene assemblagetoepassingen tot cleanroomtoepassingen. Ideaal voor toepassingen waarbij een hoge absorptie, beperkte deeltjesvorming en een uniforme verspreiding van solventen vereist zijn.
Verpakking: Verwerkt in een cleanroomomgeving. Zak-in-zak verpakt.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904