VWR®, Transportswabs met medium
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
710-0432EA 38.4 EUR
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Transportswabs met medium
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor transport
Verzamel- en transportswabs voor bacteriemonsters met applicators en transportmedia.
  • Bacteriën overleven 24 tot 48 uur op de applicator en in de tube
  • Fraudebestendige verzegeling, die wit wordt wanneer deze geopend is
  • Gemiddeld risico voor tijdelijk of kortdurend gebruik
Geschikt voor chirurgisch-invasieve toepassingen op korte termijn.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Certificaten: Klasse IIa.
Verpakking: Individueel verpakte aluminium zakjes onder stikstof zorgen voor een langere houdbaarheid.
Opgelet: *De producten op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904