Spuiten voor on-column GC injectie
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 167 EUR
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Spuiten voor on-column GC injectie
Spuiten Injectiespuiten voor chromatografie
Aan de kolom bevestigde Gc on-column injectiespuiten met keuze uit drie naalden: roestvrij staal vast (N), roestvrij staal verwijderbaar (RN) of kwartsglas verwijderbaar (RNFS).