Microliterspuiten, serie 800
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
84850 84851 84852 84853 84854 84855 84856 84857 84858 84859 84861 7642-01 CAL84851 CAL84854 CAL7642-01 CAL84852 CAL84850 CAL84856 CAL84859
549-1202EA 205 EUR
549-1202 549-1203 549-1204 549-1205 549-1206 549-1207 549-1208 549-1209 549-1210 549-1211 549-1213 548-2277 HAMICAL84851 HAMICAL84854 HAMICAL7642-01 HAMICAL84852 HAMICAL84850 HAMICAL84856 HAMICAL84859
Microliterspuiten, serie 800
Spuiten Injectiespuiten voor chromatografie
Universele injectiespuiten voor GC. Gelijk aan de serie 700, maar met een versterkte, beschermde zuiger.
  • Verlengd handvat vereenvoudigt monstername uit reageerbuizen of uit kolven met een lange hals
  • Verkrijgbaar met een standaardnaald van 51 mm: verlijmd (N) of verwijderbaar (RN)