Spuiten voor eenmalig gebruik, Omnifix®
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4616308F 4617304F 4616057V 4616103V 4616200V 4617100V 4617029V 4617053V 4617207V 4617509F 4617022V 4616025V 4616502F
612-0115EA 165 EUR
612-0115 612-0125 612-2892 612-2893 612-2894 612-2897 612-2895 612-2896 612-2898 612-3355 613-1660 613-3837 612-4871
Spuiten voor eenmalig gebruik, Omnifix®
Spuiten Injectiespuiten, medisch
Steriel, voor eenmalig gebruik, vervaardigd van PP, bevatten geen latex of PVC.
  • Geen naald, met duidelijk af te lezen schaalverdeling
  • De zuiger is voorzien van een dubbele afdichting voor langzamere injectie en monstername, met name geschikt voor de afgifte van kleinere hoeveelheden
  • Minimaal verlies van monstermateriaal
DIN EN ISO 10993
Certificaten: DIN EN ISO 10993