Syringes, FORTUNA® OPTIMA®, record tip
Leverancier: Poulten & Graf
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7.20027 7.20033 7.20037 7.20041 7.20044
613-0491EA 215 EUR
613-0491 613-0492 POUL7.20037 613-0493 POUL7.20044
Syringes, FORTUNA® OPTIMA®, record tip
Spuiten Injectiespuiten, medisch
Cilinder uit Durobax® glas, verlengstuk en verwisselbare zuiger uit metaal, zonder naald, autoclaveerbaar.
  • Record verlengstuk, verwisselbare zuiger
  • Bruine graduatie
  • Autoclaveerbaar tot +134 °C
Certificaten: Coform ISO 9001, medische richtlijn93/42/EEG.
Bestelinformatie: individueel verpakt