Canules voor eenmalig gebruik, voor speciale toepassingen, Sterican®
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4665643 4665635 4665791B
612-0161EA 42.6 EUR
612-0161 612-0162 BRAU4665791B
Canules voor eenmalig gebruik, voor speciale toepassingen, Sterican®
Injectienaalden
Stainless, chromium-nickel steel with transparent PP Luer lock plastic hub. These sterile hypodermic needles Sterican® have the following features: Suitable for single-use hypodermic needles for intra-muscular, subcutaneous, intravenous, intra-arterial and special injections. Thin walled needles.
  • Extremely smooth surface with light silicone coating
  • 3-facet tips, long or short bevel
  • For minimal pain upon puncture
Certificaten: ISO 6009