Plakband, temperatuursbestendig
Leverancier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AT-312 AT-334 AT-301
817-1581EA 46.4 EUR
817-1581 817-1582 817-1583
Plakband, temperatuursbestendig
Tape
Op basis van textiel met speciaal hechtmiddel. Voor gebruik in vrieskasten, droogkasten, broedstoven, sterilisatoren, en meer.
  • Temperatuurbereik −231,5 tot +260 °C
  • Met potlood beschrijfbaar
Lengte: 7,6 m
Kleur: wit