Beschermende labeltapes voor laboratoria, SP Bel-Art
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F134530020 F134910100 F134910150
817-1133EA 95.1 EUR
817-1133 BELAF134910100 BELAF134910150
Beschermende labeltapes voor laboratoria, SP Bel-Art
Tape
Heldere, transparanta polyester tape. De tapedispenser is afzonderlijk leverbaar.
  • Blijft na autoclaveren gedurende 40 minuten op 125 °C of na opslag in vloeibare stikstof op −196 °C gedurende een week stevig en zonder verkleuring vastzitten
  • Bestand tegen zuren, basen en organische solventen
  • Zorgt voor een niet-vlekkende etikettering met uitstekende kleefkracht
Lengte: 32,9 m
Kleur: transparant