Tapesets
Leverancier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T-501-RP T-512-RP T-534-RP
817-0026EA 256 EUR
817-0026 817-0027 817-0044
Tapesets
Tape
Zelfklevende Time Tape voor algemeen gebruik. Is geschikt voor allerlei etiketteringstoepassingen. Beschrijfbaar met pen, potlood of stift. Deze tape is verkrijgbaar in allerlei kleuren in drie breedtes.
  • Temperatuurbestendig van −45 tot +121 °C
  • Met verwijderbare kleefstrip
  • Bestand tegen olie, water en zuren
Set 1 bestaat uit twee rollen wit, geel, blauw, groen en rood, en een rol oranje en roze.
Set 2 bestaat uit vijf rollen wit, vier rollen geel, drie rollen blauw, drie rollen groen, drie rollen oranje, drie rollen rood en drie rollen roze.
Set 3 bestaat uit vier rollen wit, twee rollen geel, twee rollen blauw, twee rollen groen, twee rollen oranje, twee rollen rood en twee rollen roze.
Length: 12,7 m