Multitesten voor het opsporen van drugs in urine
Leverancier: SURESCREEN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SDA7DS12300 S10DS S7DS16
SURESDA7DS12300EA 306 EUR
SURESDA7DS12300 SURES10DS SURES7DS16
Multitesten voor het opsporen van drugs in urine
Drugstests
Panelen beschikbaar voor het testen van maximaal tien drugs. Ideaal om te bepalen welke drug wordt misbruikt. Specials ook beschikbaar afhankelijk van de hoeveelheden, neem contact op met uw Avantor-kantoor voor meer informatie.
  • 99% nauwkeurig
  • Duidelijke resultaten in 5 minuten
  • Breed scala testen beschikbaar
AMP : amfetamines
BAR: barbituraten
BZO: benzodiazepines
COC : cocaïne
MAMP : meta-amfetamines
MDMA: XTC
MTD: methadon
OPI: opiaten
PCP: fenylcyclidine
TCA: tricyclische antidepressiva
THC: cannabis
BAR: barbiturates
BZO: benzodiazepines
COC: cocaine
mAMP: methamphetamines