VWR®, Droge blok-/incubatorthermometers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-0814EA 113 EUR
620-0814 620-0815
VWR®, Droge blok-/incubatorthermometers
Thermometers Analoge thermometers
Ontworpen voor gebruik in alle standaard verwarmings- en droogblokken, waterbaden, incubatoren. Bevat vulling van blauwe organische vloeistof met een loodvrije, witglazen achtergrond.
  • Een optionele PTFE-coating helpt verontreiniging met vloeistof en glas te voorkomen
  • Gedeeltelijke onderdompeling
  • Unieke serienummers
Immersion depth: 35 mm
Certificaten: Traceerbaar naar NIST-normen
Leveringsinformatie: Geleverd met meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) verklaring van nauwkeurigheid met aangegeven nauwkeurigheid traceerbaar naar NIST-normen.