VWR® Enviro-Safe®, milieuvriendelijke precisie-vloeistof-in-glas-thermometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®Enviro-Safe®
620-0801EA 255 EUR
620-0801
VWR® Enviro-Safe®, milieuvriendelijke precisie-vloeistof-in-glas-thermometer
Thermometers Analoge thermometers
Deze zeer nauwkeurige, EnviroKleen™-gecertificeerde thermometer is nauwkeurig tot ±1,0 °C en bevat een groene, niet-giftige, milieuveilige vloeistof tegen een loodvrij, wit achterglas.
  • Loodvrij glas
  • Nauwkeurigheid gelijk aan vergelijkbare met kwik gevulde thermometers
  • Individuele serienummers
Geschikt voor gebruik in de chemische industrie, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, voedsel- en drankverwerking, petrochemische, farmaceutische en medische industrie, fabrikanten, zuivelfabrieken, brouwerijen en distilleerderijen.
Certificaten: Traceerbaar naar NIST.
Verpakking: Geleverd met een meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) verklaring van nauwkeurigheid en traceerbaarheid en ter bescherming individueel verpakt in een Safety-Pak®-verpakking.