VWR®, Zakthermometers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
620-0810EA 29.8 EUR
620-0810 620-0809 620-0853
VWR®, Zakthermometers
Thermometers Analoge thermometers
Deze glazen thermometers hebben een PTFE-coating die helpt om verontreiniging met vloeistof en glas te voorkomen als de thermometer breekt. Rode vloeistof. Thermometers voor totale onderdompeling. Ideaal voor veldonderzoeken, afvalwaterbehandeling en elke toepassing onderweg.
  • Bolvormig glazen lichaam
  • Individueel serienummer