VWR®, Precisiethermometers, frio temp
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-0843EA 124 EUR
620-0843 620-0844 620-0845 620-0848 620-0854 620-0855 620-0856 620-0878 620-0886 620-0902
VWR®, Precisiethermometers, frio temp
Thermometers Analoge thermometers
These glass thermometers can be used to take readings in freezers, refrigerators, incubators, ovens and blood banks.
  • Enviro safe non toxic and liquid or red spirit liquid
  • Accurate temperature reading without sample contamination
  • Individual serial number
  • Wide choice
Nauwkeurige temperatuurmeting is mogelijk door de gevulde fles (meegeleverd) te gebruiken, deze bootst het monster na. Plaats de thermometer in de fles en dichtbij de monsters voor de beste resultaten. De PFA-coating houdt het glas en de vloeistof veilig als de thermometer breekt.
Traceable to NIST/DKD
Certificaten: Traceerbaar naar NIST.
Leveringsinformatie: Geleverd met meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) verklaring van nauwkeurigheid en traceerbaarheid plus VELCRO® en magnetische bevestiging.