VWR®, Frio Temp Precisieverificatiethermometers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-0837EA 125 EUR
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Frio Temp Precisieverificatiethermometers
Thermometers Analoge thermometers
Deze thermometers zijn geschikt voor toepassingen bij diepvriezers, koelkasten, couveuses, ovens en bloedbanken. De thermometer wordt in een fles gevuld met een vloeistof geplaatst.
  • Nauwkeurige temperatuurmeting zonder monsterverontreiniging wordt bereikt door gebruik te maken van de gevulde fles (meegeleverd), die het monster nabootst
  • Thermometers bevatten organische vloeistof; met permanent gesmolten markeringen en loodvrij glas
  • PFA-coating bevat veilig glas en vloeistof in geval van breuk
  • Individueel serienummer
Steek de thermometer in de fles en plaats deze in de buurt van de monsters voor het beste resultaat.
Division: 0,1 °C
Traceable to NIST/DKD
Certificaten: Traceerbaar naar NIST.
Leveringsinformatie: Geleverd met een meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) verklaring van nauwkeurigheid en traceerbaarheid plus VELCRO® en magnetische bevestiging.