VWR®, Frio Temp-precisiethermometers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-0938EA 527 EUR
620-0938 620-0939 620-0940 620-0941 620-0942
VWR®, Frio Temp-precisiethermometers
Thermometers Analoge thermometers
Deze kwikvrije thermometers zijn individueel gekalibreerd en nuttig voor het verifiëren van monstertemperaturen. Ze zijn ontworpen voor toepassingen in diepvriezers, koelkasten, incubators, ovens en bloedbanken.
  • Zorg voor nauwkeurige temperatuurmetingen zonder monsterverontreiniging
  • Gevulde fles (meegeleverd) bootst het monster na
  • PFA-gecoate thermometers bevatten glas en vloeistof in geval van breuk, gevuld met organische vloeistof
  • Permanent gesmolten markeringen en loodvrij glas
  • Individueel serienummer
Division: 0,1 °C
Accuracy: ±0,2 °C
Traceable to standard NIST/DKD.
Certificaten: Traceerbaar naar NIST.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met Traceable®-certificaat met uniek serienummer als bewijs van traceerbaarheid naar NIST, een kunststof houder, klittenband en dubbelzijdige tape voor wandbevestiging en een vervangbare zilveroxidebatterij.
Opgelet: Om te gebruiken, schroeft u eenvoudig de thermometer met dop in de fles en bevestigt u deze aan het testmonster.