VWR®, Thermometer Pantserkoffers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-0899EA 23.8 EUR
620-0899 620-0900
VWR®, Thermometer Pantserkoffers
Thermometerhouders
Deze hoes beschermt uw thermometers tegen onbedoelde breuk tijdens gebruik en opslag.
  • Schroefdop
  • Ring om op te hangen
  • Metaal of vernikkeld messing
  • Onderste gedeelte rond de lamp met kleine openingen voor circulatie
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable